3,4-Difluoro-4'-isopropylbenzophenone
022792-1G
FLUO022792-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022792-1G
3,4-Difluoro-4'-isopropylbenzophenone
3,4-Difluoro-4'-isopropylbenzophenone
Formule: C₁₆H₁₄F₂O
Numéro MDL: MFCD06201556
Numéro CAS: 845781-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité