3,4-Difluoro-4'-(ethylthio)benzophenone
022804-1G
FLUO022804-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022804-1G
3,4-Difluoro-4'-(ethylthio)benzophenone
3,4-Difluoro-4'-(ethylthio)benzophenone
Formule: C₁₅H₁₂F₂OS
Numéro MDL: MFCD06201567
Numéro CAS: 845781-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité