4-Methoxy-3,3',4'-trifluorobenzophenone
022805-1G
FLUO022805-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022805-1G
4-Methoxy-3,3',4'-trifluorobenzophenone
4-Methoxy-3,3',4'-trifluorobenzophenone
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Numéro MDL: MFCD06201568
Numéro CAS: 845781-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité