4-Bromo-4'-propylbenzophenone
022806-1G
FLUO022806-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022806-1G
4-Bromo-4'-propylbenzophenone
4-Bromo-4'-propylbenzophenone
Formule: C₁₆H₁₅BrO
Numéro MDL: MFCD06201569
Numéro CAS: 64358-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité