3-Bromo-4'-chlorobenzophenone
Synonyms: (3-Bromophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
022811-1G
FLUO022811-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022811-1G
3-Bromo-4'-chlorobenzophenone
3-Bromo-4'-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈BrClO
MW: 295,559 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201572
Numéro CAS: 75762-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité