2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
022815-1G
FLUO022815-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022815-1G
2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00749331
Numéro CAS: 66938-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité