4-Bromo-4'-fluorobenzophenone
Synonyms: (4-Bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
022818-1G
FLUO022818-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022818-1G
4-Bromo-4'-fluorobenzophenone
4-Bromo-4'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈BrFO
MW: 279,1044 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672035
Numéro CAS: 2069-41-2
EINECS: 218-193-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité