3,4-Difluorobenzophénone
Attention
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
022819-1G
FLUO022819-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022819-1G
3,4-Difluorobenzophénone
3,4-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…55 °C
Numéro MDL: MFCD00009892
Numéro CAS: 85118-07-6
EINECS: 285-659-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité