4-Chloro-3',4',5'-trifluorobenzophenone
022820-1G
FLUO022820-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022820-1G
4-Chloro-3',4',5'-trifluorobenzophenone
4-Chloro-3',4',5'-trifluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₆ClF₃O
Numéro MDL: MFCD01319932
Numéro CAS: 746651-96-7
EINECS: 217-300-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité