4-Butyl-4'-tert-butylbenzophenone
022821-1G
FLUO022821-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022821-1G
4-Butyl-4'-tert-butylbenzophenone
4-Butyl-4'-tert-butylbenzophenone
Formule: C₂₁H₂₆O
Numéro MDL: MFCD01319939
Numéro CAS: 95282-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité