Benzyl-3-chlorophenyl ketone
022847-1G
FLUO022847-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022847-1G
Benzyl-3-chlorophenyl ketone
Benzyl-3-chlorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD02260665
Numéro CAS: 62482-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité