Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Synonyms: Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
022848-1G
FLUO022848-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022848-1G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016342
Numéro CAS: 1889-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité