2-(3-Methoxyphenyl)acetophenone
022857-1G
FLUO022857-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022857-1G
2-(3-Methoxyphenyl)acetophenone
2-(3-Methoxyphenyl)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00446972
Numéro CAS: 29955-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité