Benzyl-3-methoxyphenyl ketone
022859-1G
FLUO022859-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022859-1G
Benzyl-3-methoxyphenyl ketone
Benzyl-3-methoxyphenyl ketone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD02260672
Numéro CAS: 62381-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité