4'-(Methylthio)-2-phenylacetophenone
022865-1G
FLUO022865-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022865-1G
4'-(Methylthio)-2-phenylacetophenone
4'-(Methylthio)-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₅H₁₄OS
Numéro MDL: MFCD06201634
Numéro CAS: 73242-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité