2-Phenyl-4'-(trifluormethyl)acetophenone
022876-1G
FLUO022876-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022876-1G
2-Phenyl-4'-(trifluormethyl)acetophenone
2-Phenyl-4'-(trifluormethyl)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₁F₃O
Numéro MDL: MFCD02260678
Numéro CAS: 61062-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité