ω-(4-Chlorophenyl)acetophenone
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)acetophenone
022880-1G
FLUO022880-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022880-1G
ω-(4-Chlorophenyl)acetophenone
ω-(4-Chlorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,6895 g/mol
Numéro MDL: MFCD02260686
Numéro CAS: 6332-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité