3'-Chloro-5'-fluoro-2-phenylacetophenone
022882-1G
FLUO022882-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022882-1G
3'-Chloro-5'-fluoro-2-phenylacetophenone
3'-Chloro-5'-fluoro-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₀ClFO
Numéro MDL: MFCD06201638
Numéro CAS: 845781-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité