4'-Chloro-3'-fluoro-2-phenylacetophenone
022883-1G
FLUO022883-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022883-1G
4'-Chloro-3'-fluoro-2-phenylacetophenone
4'-Chloro-3'-fluoro-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₀ClFO
Numéro MDL: MFCD06201639
Numéro CAS: 845781-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité