3',4'-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-phenylethanone
022892-1G
FLUO022892-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022892-1G
3',4'-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,3000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219086
Numéro CAS: 3141-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité