Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-2-phenylethanone
022910-1G
FLUO022910-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022910-1G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁FO
MW: 214,2350 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017960
Numéro CAS: 347-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité