3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
022944-1G
FLUO022944-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022944-1G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1525 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320172
Numéro CAS: 16205-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité