Ethyl 3-chlorobenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-(3-chlorophenyl)-2-oxoacetate
023000-1G
FLUO023000-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023000-1G
Ethyl 3-chlorobenzoylformate
Ethyl-3-chlorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,630 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319616
Numéro CAS: 62123-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité