Ethyl 3,5-dichlorobenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-(3,5-dichlorophenyl)-2-oxoacetate
023004-1G
FLUO023004-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023004-1G
Ethyl 3,5-dichlorobenzoylformate
Ethyl-3,5-dichlorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₈Cl₂O₃
MW: 247,075 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201700
Numéro CAS: 845790-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité