Ethyl 4-phenoxybenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-oxo-2-(4-phenoxyphenyl)acetate
023007-1G
FLUO023007-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023007-1G
Ethyl 4-phenoxybenzoylformate
Ethyl-4-phenoxybenzoylformate
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Numéro CAS: 62936-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité