Ethyl 4-fluoro-3-methylbenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-(4-fluoro-3-methylphenyl)-2-oxoacetate
023024-1G
FLUO023024-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023024-1G
Ethyl 4-fluoro-3-methylbenzoylformate
Ethyl-4-fluoro-3-methylbenzoylformate
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
Numéro CAS: 732251-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité