Ethyl 4-ethylbenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-(4-ethylphenyl)-2-oxoacetate
023026-1G
FLUO023026-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023026-1G
Ethyl 4-ethylbenzoylformate
Ethyl-4-ethylbenzoylformate
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201713
Numéro CAS: 62936-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité