Ethyl 3-chloro-5-fluorobenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-(3-chloro-5-fluorophenyl)-2-oxoacetate
023027-1G
FLUO023027-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023027-1G
Ethyl 3-chloro-5-fluorobenzoylformate
Ethyl-3-chloro-5-fluorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₈ClFO₃
MW: 230,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201714
Numéro CAS: 845790-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité