Ethyl 4-(methylthio)benzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-(4-(methylthio)phenyl)-2-oxoacetate
023030-1G
FLUO023030-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023030-1G
Ethyl 4-(methylthio)benzoylformate
Ethyl-4-(methylthio)benzoylformate
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,276 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319625
Numéro CAS: 62936-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité