3-Fluoro-4-methoxythiophenol
023073-1G
FLUO023073-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023073-1G
3-Fluoro-4-methoxythiophenol
3-Fluoro-4-methoxythiophenol
Formule: C₇H₇FOS
MW: 158,1933 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201751
Numéro CAS: 89818-27-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité