3-(4-Methylphenyl)thiophenol
023097-1G
FLUO023097-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023097-1G
3-(4-Methylphenyl)thiophenol
3-(4-Methylphenyl)thiophenol
Formule: C₁₃H₁₂S
Numéro MDL: MFCD06201774
Numéro CAS: 933674-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité