3-Chlor-5-fluorothiophénol
023127-1G
FLUO023127-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023127-1G
3-Chlor-5-fluorothiophénol
3-Chlor-5-fluorothiophénol
Formule: C₆H₄ClFS
Numéro MDL: MFCD06201798
Numéro CAS: 845823-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité