5-Fluoro-2-methylthiophenol
023128-1G
FLUO023128-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023128-1G
5-Fluoro-2-methylthiophenol
5-Fluoro-2-methylthiophenol
Formule: C₇H₇FS
Numéro MDL: MFCD06201799
Numéro CAS: 845823-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité