4'-Methyl-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
023136-1G
FLUO023136-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023136-1G
4'-Methyl-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
4'-Methyl-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Numéro MDL: MFCD01320003
Numéro CAS: 845823-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité