4'-Methoxy-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
023137-1G
FLUO023137-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023137-1G
4'-Methoxy-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
4'-Methoxy-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Numéro MDL: MFCD06201802
Numéro CAS: 132734-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité