3'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-isopropylphenyl)ethanone
023153-1G
FLUO023153-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023153-1G
3'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₁H₁₁F₃O
Numéro MDL: MFCD06201806
Numéro CAS: 155628-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité