2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023155-1G
FLUO023155-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023155-1G
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃F₅O
MW: 210,1000 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319993
Numéro CAS: 845823-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité