3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023161-1G
FLUO023161-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023161-1G
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243,0100 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319996
Numéro CAS: 130336-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité