2'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(2-isopropylphenyl)ethanone
023163-1G
FLUO023163-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023163-1G
2'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₁H₁₁F₃O
MW: 216,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319977
Numéro CAS: 845823-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité