4'-Chloro-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023164-1G
FLUO023164-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023164-1G
4'-Chloro-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
4'-Chloro-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319997
Numéro CAS: 845823-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité