4'-Chloro-3'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023167-1G
FLUO023167-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023167-1G
4'-Chloro-3'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Chloro-3'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Numéro MDL: MFCD02260828
Numéro CAS: 286017-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité