2-Bromo-1-dodecene
023214-1G
FLUO023214-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023214-1G
2-Bromo-1-dodecene
2-Bromo-1-dodecene
Formule: C₁₂H₂₃Br
Numéro CAS: 74571-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité