Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methylsulphonyl)benzoic acid

Synonyms: 4-Methylsulphonylbenzoic acid

023355-1G
FLUO023355-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023355-1G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid


Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007564
Numéro CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-756-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité