Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloroindole

Synonyms: 6-Chloro-1H-indole

023453-5G
FLUO023453-5GEA 0 EUR InStock
FLUO023453-5G
6-Chloroindole
6-Chloroindole


Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point de fusion: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00005681
Numéro CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité