Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-4-dichloro-2,6-pyridine

Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine

023469-1G
FLUO023469-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023469-1G
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine
4-Amino-2,6-dichloropyridine


Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052832
Numéro CAS: 2587-02-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité