4-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
023897-1G
FLUO023897-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023897-1G
4-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
4-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₆H₅NS
Numéro MDL: MFCD06657972
Numéro CAS: 73305-93-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité