2-Chloro-4-phenylthiazol
Synonyms: 2-Chloro-4-phenylthiazole
024114-250MG 024114-1G
FLUO024114-250MGEA 0 EUR InStock
FLUO024114-250MG FLUO024114-1G
2-Chloro-4-phenylthiazol
2-Chloro-4-phenylthiazol
Formule: C₉H₆ClNS
MW: 195,668 g/mol
Numéro MDL: MFCD00956371
Numéro CAS: 1826-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité