Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride

Synonyms: 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione

024516.1G 024516-5G
FLUO024516.1GEA 0 EUR InStock
FLUO024516.1G FLUO024516-5G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride


Formule: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,0703 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006927
Numéro CAS: 81-86-7
EINECS: 201-382-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité