Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butylpyridine

Attention
Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine

024692-1G
FLUO024692-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024692-1G
4-tert-Butylpyridine
4-tert-Butylpyridine


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –0,9 °C
Densité: 0,9219 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006435
Numéro CAS: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité