Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-o-toluidine

Synonyms: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline

024831-25G
FLUO024831-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024831-25G
4-Bromo-o-toluidine
4-Bromo-o-toluidine


Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55 °C
Numéro MDL: MFCD00007825
Numéro CAS: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité